Läs mer
Cole-Parmer™ SI-200-serien Stuart™ skakinkubator
Descripción
- Mikroprocessorstyrd skakhastighet säkerställer noggrannhet.
- Forcerad luftcirkulation säkerställer jämn temperatur inuti kammaren.
- Enkelt att ställa in och visa temperatur och hastighet på den digitala displayen.
- Unik infällbar plattform ger enkel lastning och lossning.
- Dessa skakinkubatorer ger en orbital skakrörelse för att säkerställa jämn blandning samtidigt som bakterietillväxten främjas.
- Alla modeller har en timer som kan ställas in från 1 sekund till 9 dagar.
- När timern har räknat ner kommer ett larm att ljuda och skakningen upphör medan inkubatorn fortsätter att gå.
- Den infällbara plattformen ger enkel åtkomst till proverna på baksidan av inkubatorn men låses säkert på plats under drift.
- Ett mångsidigt klämsystem håller kolvar säkert på plats (upp till 1 l kolvar för 51 l modeller och upp till 2 l kolvar för 115 l modeller).
- Inbyggd USB-anslutning och dedikerad programvara möjliggör långtidsövervakning av inkubatorns temperatur via en PC.
- Beställ modell 79520-02 eller 79520-18 med IQ/OQ-dokumentation (Installation Qualification/Operational Qualification) som hjälper dig att uppfylla myndigheternas krav.
Especificaciones
Especificaciones
| Bana | 16 mm |
| Hastighetsintervall | 30 till 300 rpm |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz, 450 W |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur +5 °C till 60 °C |
| Wattal | 400 W |
| Håller | Stor kapacitet - 115 l |
| Frekvens | 50 Hz |
| Mått (LxB) Plattform | 526 x 390 mm |
| Mått (L x B x H) | 675 x 542 x 642 mm |
| Höjd (engelska) | 25,3 tum |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?