Läs mer
Cole-Parmer™ SI-200-serien Stuart™ skakinkubator
Produktkod. 15827894
Håller:
1 L
Medium kapacitet - 51 l
Stor kapacitet - 115 l
Inkluderar:
Installationskvalificering och funktionskvalificering: IQ/OQ.
USB-kabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15827894
Brand: Cole-Parmer™ 7952006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinationen av skakapparat och inkubator gör denna SI-200-serien Stuart™-skakinkubator idealisk för cellodlingsprocedurer.
  • Mikroprocessorstyrd skakhastighet säkerställer noggrannhet.
  • Forcerad luftcirkulation säkerställer jämn temperatur inuti kammaren.
  • Enkelt att ställa in och visa temperatur och hastighet på den digitala displayen.
  • Unik infällbar plattform ger enkel lastning och lossning.
  • Dessa skakinkubatorer ger en orbital skakrörelse för att säkerställa jämn blandning samtidigt som bakterietillväxten främjas.
  • Alla modeller har en timer som kan ställas in från 1 sekund till 9 dagar.
  • När timern har räknat ner kommer ett larm att ljuda och skakningen upphör medan inkubatorn fortsätter att gå.
  • Den infällbara plattformen ger enkel åtkomst till proverna på baksidan av inkubatorn men låses säkert på plats under drift.
  • Ett mångsidigt klämsystem håller kolvar säkert på plats (upp till 1 l kolvar för 51 l modeller och upp till 2 l kolvar för 115 l modeller).
  • Inbyggd USB-anslutning och dedikerad programvara möjliggör långtidsövervakning av inkubatorns temperatur via en PC.
  • Beställ modell 79520-02 eller 79520-18 med IQ/OQ-dokumentation (Installation Qualification/Operational Qualification) som hjälper dig att uppfylla myndigheternas krav.
Specifikationer
Bana 16 mm
Elektriska krav 230 V
Temperaturområde (metriskt) 60 °C (max.)
Håller Medium kapacitet - 51 l
Temperaturområde (engelska) 140 °F max
Frekvens 50 Hz
Mått (LxB) Plattform 33.5 x 33.5 cm
Mått (L x B x H) 47.4 x 45 x 52.2 cm
Höjd (engelska) 20,6 tum
Höjd (metrisk) 52.2 cm
Längd (engelska) 18,7 tum
Längd (metrisk) 47.4 cm
Bredd (engelska) 17,7 tum
Bredd (metrisk) 45 cm
Modell SI500/IQOQ
Visa Digital
För användning med (applikation) Cellkulturtillämpningar
Inkluderar Installationskvalificering och funktionskvalificering: IQ/OQ.
Timerintervall 1 sek. till 9 dagar