Läs mer
Cole-Parmer™ SI-200-serien Stuart™ skakinkubator
Beskrivning
- Mikroprocessorstyrd skakhastighet säkerställer noggrannhet.
- Forcerad luftcirkulation säkerställer jämn temperatur inuti kammaren.
- Enkelt att ställa in och visa temperatur och hastighet på den digitala displayen.
- Unik infällbar plattform ger enkel lastning och lossning.
- Dessa skakinkubatorer ger en orbital skakrörelse för att säkerställa jämn blandning samtidigt som bakterietillväxten främjas.
- Alla modeller har en timer som kan ställas in från 1 sekund till 9 dagar.
- När timern har räknat ner kommer ett larm att ljuda och skakningen upphör medan inkubatorn fortsätter att gå.
- Den infällbara plattformen ger enkel åtkomst till proverna på baksidan av inkubatorn men låses säkert på plats under drift.
- Ett mångsidigt klämsystem håller kolvar säkert på plats (upp till 1 l kolvar för 51 l modeller och upp till 2 l kolvar för 115 l modeller).
- Inbyggd USB-anslutning och dedikerad programvara möjliggör långtidsövervakning av inkubatorns temperatur via en PC.
- Beställ modell 79520-02 eller 79520-18 med IQ/OQ-dokumentation (Installation Qualification/Operational Qualification) som hjälper dig att uppfylla myndigheternas krav.
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 16 mm |
| Hastighetsintervall | 30 till 300 rpm |
| Elektriska krav | 230 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 60 °C (max.) |
| Håller | Stor kapacitet - 115 l |
| Temperaturområde (engelska) | 140 °F max |
| Frekvens | 50 Hz |
| Mått (LxB) Plattform | 52.6 x 39 cm |
| Mått (L x B x H) | 46.5 x 62.3 x 39.5 cm |
| Höjd (engelska) | 15,6 tum |
| Visa mer |