Läs mer
Cole-Parmer™ SI-200-serien Stuart™ skakinkubator
Produktkod. p-7184907
Håller:
1 l
Medium kapacitet - 51 l
Stor kapacitet - 115 l
Inkluderar:
Installationskvalificering och funktionskvalificering: IQ/OQ.
USB-kabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10257954
Brand: Cole-Parmer™ 7952004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinationen av skakapparat och inkubator gör denna SI-200-serien Stuart™-skakinkubator idealisk för cellodlingsprocedurer.
  • Mikroprocessorstyrd skakhastighet säkerställer noggrannhet.
  • Forcerad luftcirkulation säkerställer jämn temperatur inuti kammaren.
  • Enkelt att ställa in och visa temperatur och hastighet på den digitala displayen.
  • Unik infällbar plattform ger enkel lastning och lossning.
  • Dessa skakinkubatorer ger en orbital skakrörelse för att säkerställa jämn blandning samtidigt som bakterietillväxten främjas.
  • Alla modeller har en timer som kan ställas in från 1 sekund till 9 dagar.
  • När timern har räknat ner kommer ett larm att ljuda och skakningen upphör medan inkubatorn fortsätter att gå.
  • Den infällbara plattformen ger enkel åtkomst till proverna på baksidan av inkubatorn men låses säkert på plats under drift.
  • Ett mångsidigt klämsystem håller kolvar säkert på plats (upp till 1 l kolvar för 51 l modeller och upp till 2 l kolvar för 115 l modeller).
  • Inbyggd USB-anslutning och dedikerad programvara möjliggör långtidsövervakning av inkubatorns temperatur via en PC.
  • Beställ modell 79520-02 eller 79520-18 med IQ/OQ-dokumentation (Installation Qualification/Operational Qualification) som hjälper dig att uppfylla myndigheternas krav.
Specifikationer
Hastighetsintervall 30 till 300 rpm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 350 W
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 60 °C
Wattal 350 W
Håller 1 l
Produkttyp Skakande inkubator
Frekvens 50 Hz
Diameter (metrisk) 16 mm
Visa Digital
Inkluderar USB-kabel