Beskrivning
För överföring av vätskor eller gaser för att frigöra flödet, blockera det eller ändra dess riktning
PVDF trevägsventiler :
- utmärkt kemisk resistens, transparent, lämplig för mat
- Drifttemperatur: +0 upp till +40° Tålig mot kompression max. 1 bar
- Med monteringsplatta för enkel installation
PP/PE trevägsventiler :
- för industriellt bruk, röd/vit
- Drifttemperatur: +5 upp till +40° C
- Tålig mot kompression max. 1 bar
- Med monteringsplatta för enkel installation
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | 5 till 7 mm dia. Slang |
| Inkluderar | Monteringsplatta |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 40 °C |
| Material | PVDF |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 0 °C |
| Total bredd (metrisk) | 4 mm |
| Typ | 3-vägsventil |