Läs mer
Buerkle™ Trevägsventiler
Produktkod. 10602391 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Material:
PVDF
Polypropen, polyeten
För användning med:
11 till 13 mm dia. Slang
5 till 7 mm dia. Slang
7 till 9 mm dia. Slang
9 till 11 mm dia. Slang
Total bredd (metrisk):
4 mm
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material För användning med Total bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
10602391 Polypropen, polyeten 7 till 9 mm dia. Slang 6 mm Varje
10454671 PVDF 5 till 7 mm dia. Slang 4 mm Varje
10232331 PVDF 7 till 9 mm dia. Slang 6 mm Varje
10777265 PVDF 11 till 13 mm dia. Slang 8 mm Varje
10054564 Polypropen, polyeten 11 till 13 mm dia. Slang 8 mm Varje
10018270 Polypropen, polyeten 5 till 7 mm dia. Slang 4 mm Varje
10798711 PVDF 9 till 11 mm dia. Slang 8 mm Varje
10221711 Polypropen, polyeten 9 till 11 mm dia. Slang 8 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10602391 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 86060080
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Trevägsventiler används för överföring av vätskor eller gaser för att frigöra flödet, blockera det eller ändra dess riktning.
För överföring av vätskor eller gaser för att frigöra flödet, blockera det eller ändra dess riktning
PVDF trevägsventiler :
  • utmärkt kemisk resistens, transparent, lämplig för mat
  • Drifttemperatur: +0 upp till +40° Tålig mot kompression max. 1 bar
  • Med monteringsplatta för enkel installation
PP/PE trevägsventiler :
  • för industriellt bruk, röd/vit
  • Drifttemperatur: +5 upp till +40° C
  • Tålig mot kompression max. 1 bar
  • Med monteringsplatta för enkel installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Red
För användning med (applikation) Flow Control
För användning med 7 till 9 mm dia. Slang
Inkluderar Monteringsplatta
Max. Driftstemperatur (metrisk) 40 °C
Material Polypropen, polyeten
Min. Driftstemperatur (metrisk) 5 °C
Total bredd (metrisk) 6 mm
Typ 3-vägsventil
Längd (metrisk) 54 mm