Läs mer
Buerkle™ Shallow-Form Photographic Tray without Bottom Ribs
Handla allt Bürkle Produkter
Mått (L x B):
110 x 160 mm innerbas, 150 x 200 mm ytterkant
140 x 190 mm innerbas, 180 x 230 mm ytterkant
190 x 260 mm innerbas, 240 x 320 mm ytterkant
260 x 320 mm innerbas, 320 x 370 mm ytterkant
310 x 410 mm innerbas, 370 x 470 mm ytterkant
420 x 510 mm innerbas, 480 x 580 mm ytterkant
510 x 610 mm innerbas, 590 x 680 mm ytterkant
Färg:
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PVC
- Shallow form
- Thick sides, shatterproof
- Largely resistant to acids and alkalis
- Temperature resistant from -30°C to +70°C
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 110 x 160 mm innerbas, 150 x 200 mm ytterkant |
| Färg | Rött |
| Höjd (metrisk) | 30 mm |
| Längd (metrisk) | 110 mm (Inner Base), 150 mm (Outer Base) |
| Material | PVC |
| Typ | Photographic Tray |
| Bredd (metrisk) | 160 mm (Inner Base), 200 mm (Outer Base) |
| Höjd (engelska) | 1.18 in. |
| Form | Rectangular |