Läs mer
Buerkle™ Shallow-Form Photographic Tray without Bottom Ribs
Handla allt Bürkle Produkter
Mått (L x B):
110 x 160 mm innerbas, 150 x 200 mm ytterkant
140 x 190 mm Inner Base, 180 x 230 mm Outer Rim
140 x 190 mm innerbas, 180 x 230 mm ytterkant
190 x 260 mm Inner Base, 240 x 320 mm Outer Rim
190 x 260 mm innerbas, 240 x 320 mm ytterkant
260 x 320 mm innerbas, 320 x 370 mm ytterkant
310 x 410 mm innerbas, 370 x 470 mm ytterkant
420 x 510 mm Inner Base, 480 x 580 mm Outer Rim
510 x 610 mm Inner Base, 590 x 680 mm Outer Rim
510 x 610 mm innerbas, 590 x 680 mm ytterkant
Färg:
Rött
Svart
Vitt
White
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PVC
- Shallow form
- Thick sides, shatterproof
- Largely resistant to acids and alkalis
- Temperature resistant from -30°C to +70°C
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 140 x 190 mm innerbas, 180 x 230 mm ytterkant |
| Färg | Svart |
| Höjd (metrisk) | 40 mm |
| Längd (metrisk) | 140 mm (Inner Base), 180 mm (Outer Base) |
| Material | PVC |
| Typ | Photographic Tray |
| Bredd (metrisk) | 190 mm (Inner Base), 230 mm (Outer Base) |
| Höjd (engelska) | 1.57 in. |
| Form | Rectangular |