Läs mer
Buerkle™ Grund metall laboratorieskål
Produktkod. 17564286 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
2,5 l
3 l
5 l
6 l
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17564286 1 l
17574286 2 l
17584286 2,5 l
17594286 3 l
17504296 5 l
17514296 6 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17564286 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 42080020
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna skål i rostfritt stål är idealisk för att desinficera instrument såväl som för att bära olika enheter eller prover.
  • För rengöring, desinficering, sterilisering eller förvaring av laboratoriebestick
  • Stabil och hygienisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 l
Mått (L x B x H) 200 x 150 x 50 mm
Höjd (metrisk) 50 mm
Längd (metrisk) 200 mm
Material Metall
Bredd (metrisk) 150 mm
Längd (engelska) 7,9 tum
Höjd (engelska) 2 tum
Bredd (engelska) 5,9 tum
Kapacitet (engelska) 0,3 gal.