Beskrivning
- För rengöring, desinficering, sterilisering eller förvaring av laboratoriebestick
- Stabil och hygienisk
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Mått (L x B x H) | 200 x 150 x 50 mm |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Material | Metall |
| Bredd (metrisk) | 150 mm |
| Längd (engelska) | 7,9 tum |
| Höjd (engelska) | 2 tum |
| Bredd (engelska) | 5,9 tum |
| Kapacitet (engelska) | 0,3 gal. |
| Visa mer |