Läs mer
Epredia™ Shandon™ Biopsy Processing/Embedding Cassettes II in Tube Packs, aqua
Produktkod. 12913775 Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Blått
Fluorescent Green
Fluorescent Pink
Fluorescent Yellow
Gray
Grön
Gult
Lilac
Orange
Pink
Solbränna
Turkos
Vitt
persika
Förpackningsstorlek:
Paket med 750
Varje
Produktkod. 12913775
Brand: Epredia™ B1000730PE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Aid the process of speedy and reliable biopsy specimen labeling with Epredia™ Shandon™ Biopsy Processing/Embedding Cassettes II in Tube Packs.
  • Writing face is flat 45° angle
  • Locking lid attached by two hinges
  • Front or back opening
Ordering Information:
  • Packaged in 75-cassette tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Por stil Small Square Pore
Skrivande Ansiktsvinkel 45°
Färg persika
Produkttyp Biopsy Cassette