Läs mer
Epredia™ Shandon™ Blåningsreagens
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 l
4 l
Förpackningsstorlek:
4 L
Varje
Beskrivning
- Klar att användas
- Noggrant pH-kontrollerad för helt effektiv blåning
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Blåningsreagens |
| Kvantitet | 4 l |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H370-Orsakar organskador.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P235-Förvaras svalt.
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P330-Skölj munnen.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P405-Förvaras inlåst.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium bicarbonate,lithium carbonate,methyl alcohol