Läs mer
Epredia™ Shandon™ Blåningsreagens
Produktkod. 10381775 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
4 l
1 l
Förpackningsstorlek:
4 L
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10381775 1 l Varje
10127998 4 l 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10381775 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 6769001
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd en mild, pH-kontrollerad lösning för att blåna hematoxylin med Epredia™ Shandon™ Blåningsreagens.
  • Klar att användas
  • Noggrant pH-kontrollerad för helt effektiv blåning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 l
Produkttyp Blåningsreagens
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • shandon bluing reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium bicarbonate,lithium carbonate,methyl alcohol