Läs mer
Epredia™ Shandon™ Broad Point Dressing Thumb Forceps, Fine serrated tip, premium, 5.5 in. (14.0cm)
Produktkod. 15614454 Handla allt Epredia Produkter
Kvalitet:
Premie
Standard
Längd (engelska):
4,5 tum
5 tum
5,5 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15614454
Brand: Epredia™ 76302
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Välj en fin tandad spets som sträcker sig i storlek från 4,5 till 12 tum. (11,4 till 30,5 cm) på Shandon™ Broad Point Dressing tumtång.
Features:
  • Properly hardened, tempered and passivated
  • Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
  • Patterns, dimensions and finish held to exacting standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Thumb Forceps
Kvalitet Premie
Längd (engelska) 5 tum
Längd (metrisk) 12.7 cm