Läs mer
Epredia™ Shandon™ Broad Point Dressing Thumb Forceps, Fine serrated tip, premium, 5.5 in. (14.0cm)
Handla allt Epredia Produkter
Kvalitet:
Premie
Standard
Längd (engelska):
4,5 tum
5 tum
5,5 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Features:
- Properly hardened, tempered and passivated
- Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
- Patterns, dimensions and finish held to exacting standards
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Thumb Forceps |
| Kvalitet | Premie |
| Längd (engelska) | 4,5 tum |
| Längd (metrisk) | 11.4 cm |