Learn More
Epredia™ Shandon™ Broad Point Dressing tumpincett, fint tandat spets, premium, 5,5 tum (14,0 cm)
Description
Funktioner
- Rätt härdad, härdad och passiverad
- Elektroniskt polerad och rengjord för en högkvalitativ finish
- Mönster, dimensioner och finish hölls till höga standarder
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Tumtång |
| Kvalitet | Standard |
| Längd (engelska) | 5,5 tum |
| Längd (metrisk) | 14 cm |