Läs mer
Epredia™ Shandon™ Brosk rak tumtång, rak, standard, 5 tum. (12,7 cm)
Produktkod. 15232290 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Längd (engelska):
5 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (engelska) Förpackningsstorlek
15232290 5 tum Varje
1 options
Produktkod. 15232290 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 163
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.00 SEK
    214.42 SEK / Paket med 1
    Save 36.58 SEK
    14% Av
I lager
Välj 5 tum. (12,7 cm) brosk tumpincett med raka armar och fina spetsar för kvalitet och precision.
Funktioner
  • Rätt härdad, härdad och passiverad
  • Elektroniskt polerad och rengjord för en högkvalitativ finish
  • Mönster, dimensioner och finish hölls till höga standarder
  • Garanterat fri från defekter i material och utförande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (engelska) 5 tum