Läs mer
Epredia™ Cryochrome™ Inbäddning av harts
Produktkod. 12570017 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Cryochrome Samplingsfärger
Kryokromblå
Kryokromgrönt
Kryokromgul
Kryokromrosa
Förpackningsstorlek:
120ml
Paket med 4
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12570017 Cryochrome Samplingsfärger Paket med 4
12533527 Kryokromblå Paket med 4
12560017 Kryokromgul Paket med 4
12726087 Cryochrome Samplingsfärger Varje
12543527 Kryokromgrönt 120ml
12580017 Kryokromrosa Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12570017 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 9990426
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1185.00 SEK
    1022.06 SEK / Paket med 4
    Save 162.94 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Stödvävnad för frusen snittning med Epredia™ Cryochrome™ Inbäddning av harts.
  • Färgkoder frysta sektioner för enkel identifiering och spårning
  • Fyra färger tillgängliga: rosa, blå, gul, grön
  • Formulerad med fysiska egenskaper identiska med Cryomatrix™ inbäddning av harts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cryochrome Samplingsfärger
Kvantitet 120mL