Läs mer
Epredia™ Cryomatrix™ inbäddning av harts
Produktkod. 12542716 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kapacitet:
120 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
12542716 120 ml Paket med 4
1 options
Produktkod. 12542716 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 6769006
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Säkra och stödja vävnad med Epredia™ Cryomatrix™ inbäddningsharts, en enastående produkt som används för att stödja vävnad för fryst snitt.
  • Bildar ett fast band med provhållaren
  • Fryser snabbt, delar smidigt
  • Löser sig i vatten utan rester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 120 ml
Produkttyp Inbädda media