Läs mer
Epredia™ Cytoblock™ System för förberedelse av cellblock
Produktkod. 10066588 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Cellförberedelsesystem
Ersättningsreagens
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
10066588 Cellförberedelsesystem Varje
10446640 Ersättningsreagens Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10066588 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 7401150
 Begränsad artikel
I lager
Underlätta snabb, pålitlig bearbetning av FNA, vävnadsfragment och cellknappar med Cytoblock™ System för förberedelse av cellblock.
  • Ökar förmågan att bearbeta sparsamt eller osynligt material för cellblock och minskar förlusten av kritiskt material
  • Lämplig för immunhistokemiska tekniker
  • Ersätter tidskrävande och kostsamma agar- och trombintekniker
  • Kräver fosfatfritt fixeringsmedel på processor, som t.ex Epredia™ fixeringsmedel Zink Formal-Fixx™ , Formal-Fixx , eller Glyo-Fixx™ (formalinersättning) eller helt enkelt kringgå formalinfixeringsstegen på processorn
  • Cytoblock systemet kan också köras på ett snabbt biopsiprogram
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cellförberedelsesystem