Beskrivning
- Ökar förmågan att bearbeta sparsamt eller osynligt material för cellblock och minskar förlusten av kritiskt material
- Lämplig för immunhistokemiska tekniker
- Ersätter tidskrävande och kostsamma agar- och trombintekniker
- Kräver fosfatfritt fixeringsmedel på processor, som t.ex Epredia™ fixeringsmedel Zink Formal-Fixx™ , Formal-Fixx , eller Glyo-Fixx™ (formalinersättning) eller helt enkelt kringgå formalinfixeringsstegen på processorn
- Cytoblock systemet kan också köras på ett snabbt biopsiprogram
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ersättningsreagens |