Läs mer
Epredia™ Shandon™ CytoRich™ Röd uppsamlingsvätska
Produktkod. 12628346 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
20 ml
120 ml
500 ml
1 gal.
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
Paket med 125
Paket med 180
Produktkod. 12628346
Brand: Epredia™ B9990802
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillåt för mer exakt utvärdering av cytologiska egenskaper med Epredia™ Shandon™ CytoRich™ Red Collection Fluid, som lyser röda blodkroppar och solubiliserar proteiner.
  • Förfyllda behållare tillgängliga
  • Färdig att använda, alkoholbaserad vätska
  • Kompatibel med immunhistokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Uppsamlingsvätska
Kvantitet 20 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: isopropyl alcohol, methyl alcohol, ethylene glycol, formaldehyde, sodium hydroxide