Läs mer
Epredia™ Shandon™ CytoRich™ Röd uppsamlingsvätska
Produktkod. 12638346 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
20 ml
120 ml
500 ml
1 gal.
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
Paket med 125
Paket med 180
Produktkod. 12638346
Brand: Epredia™ B9990803
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillåt för mer exakt utvärdering av cytologiska egenskaper med Epredia™ Shandon™ CytoRich™ Red Collection Fluid, som lyser röda blodkroppar och solubiliserar proteiner.
  • Förfyllda behållare tillgängliga
  • Färdig att använda, alkoholbaserad vätska
  • Kompatibel med immunhistokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Uppsamlingsvätska
Kvantitet 120 ml