Läs mer
Epredia™ Shandon™ CytoRich™ Röd uppsamlingsvätska
Produktkod. 15337908 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
20 ml
120 ml
500 ml
1 gal.
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
Paket med 125
Paket med 180
Produktkod. 15337908
Brand: Epredia™ B9990800
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillåt för mer exakt utvärdering av cytologiska egenskaper med Epredia™ Shandon™ CytoRich™ Red Collection Fluid, som lyser röda blodkroppar och solubiliserar proteiner.
  • Förfyllda behållare tillgängliga
  • Färdig att använda, alkoholbaserad vätska
  • Kompatibel med immunhistokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Uppsamlingsvätska
Kvantitet 1 gal.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H371-Kan orsaka organskador.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: isopropyl alcohol, methyl alcohol, ethylene glycol, formaldehyde, sodium hydroxide, monodoium phosph