Läs mer
Epredia™ Cytospin™ Uppsamlingsvätska
Produktkod. 10589248 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
120 ml
500 ml
4 l
Förpackningsstorlek:
15 L
3.8 L
Paket med 125
Paket med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10589248 4 l 3.8 L
12570057 120 ml 15 L
12638016 120 ml Paket med 125
10178278 500 ml Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10589248 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 6768001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    707.00 SEK
    565.85 SEK / 3.8 L
    Save 141.15 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Förvara prover eller ofärgade objektglas i veckor utan negativ effekt med Epredia™ Shandon™ Cytospin™ Uppsamlingsvätska.
  • Förpackad i praktisk pumpflaska eller förfyllda provbägare
  • Färdig att använda alcohol/Carbowax™ (PEG) kombination för direkt provtagning och fixering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Uppsamlingsvätska
Kvantitet 4 l
Lösningstyp Kombination av alkohol/karbovax (PEG).