Beskrivning
- Förpackad i praktisk pumpflaska eller förfyllda provbägare
- Färdig att använda alcohol/Carbowax™ (PEG) kombination för direkt provtagning och fixering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Uppsamlingsvätska |
| Kvantitet | 120 ml |
| Lösningstyp | Kombination av alkohol/karbovax (PEG). |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cytospin Collection Fluid
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H372-Orsakar organskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: FD&C yellow No. 5, ethanol, isopropanol,,ethanol, Polyethylene glycol, Methylene blue trihydrate