Läs mer
Epredia™ Cytospin™ Uppsamlingsvätska
Produktkod. p-4530254 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
120 ml
500 ml
4 l
Förpackningsstorlek:
15 L
3.8 L
Paket med 125
Paket med 2
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 12570057
Brand: Epredia™ 9990323
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Förvara prover eller ofärgade objektglas i veckor utan negativ effekt med Epredia™ Shandon™ Cytospin™ Uppsamlingsvätska.
  • Förpackad i praktisk pumpflaska eller förfyllda provbägare
  • Färdig att använda alcohol/Carbowax™ (PEG) kombination för direkt provtagning och fixering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Uppsamlingsvätska
Kvantitet 120 ml
Lösningstyp Kombination av alkohol/karbovax (PEG).