Läs mer
Epredia™ Shandon™ Disposable Base Molds, 0.95 x 0.95 x 0.2 in. (24 x 24 x 5mm)
Produktkod. 12503557 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Längd (metrisk):
7 mm
15 mm
24 mm
Bredd (metrisk):
7 mm
15 mm
24 mm
30 mm
37 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
12503557 7 mm 7 mm Paket med 500
12559036 15 mm 15 mm Paket med 500
12542696 24 mm 24 mm Paket med 500
12613036 24 mm 30 mm Paket med 500
11356810 24 mm 37 mm Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12503557 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 41740
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Promote rapid paraffin hardening with Epredia™ Shandon™ Disposable Base Molds.
  • Constructed of rigid transparent plastic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Base Mold
Material Plastic
Längd (metrisk) 7 mm
Bredd (metrisk) 7 mm
Längd (engelska) 0.275 in.
Bredd (engelska) 0.275 in.
Djup (metriskt) 5 mm
Djup (engelska) 0.2 in.
Disponibel Single-use