Läs mer
Epredia™ Shandon™ Disposable Base Molds, 0.95 x 0.95 x 0.2 in. (24 x 24 x 5mm)
Handla allt Epredia Produkter
Längd (metrisk):
7 mm
15 mm
24 mm
Bredd (metrisk):
7 mm
15 mm
24 mm
30 mm
37 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Constructed of rigid transparent plastic
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Base Mold |
| Material | Plastic |
| Längd (metrisk) | 15 mm |
| Bredd (metrisk) | 15 mm |
| Längd (engelska) | 0.59 in. |
| Bredd (engelska) | 0.59 in. |
| Djup (metriskt) | 5 mm |
| Djup (engelska) | 0.2 in. |
| Disponibel | Single-use |