Läs mer
Epredia™ Shandon™ Disposable Base Molds, 0.95 x 0.95 x 0.2 in. (24 x 24 x 5mm)
Produktkod. 12613036 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Längd (metrisk):
7 mm
15 mm
24 mm
Bredd (metrisk):
7 mm
15 mm
24 mm
30 mm
37 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
12613036 24 mm 30 mm Paket med 500
12503557 7 mm 7 mm Paket med 500
12559036 15 mm 15 mm Paket med 500
12542696 24 mm 24 mm Paket med 500
11356810 24 mm 37 mm Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12613036 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 41743
 Begränsad artikel
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Promote rapid paraffin hardening with Epredia™ Shandon™ Disposable Base Molds.
  • Constructed of rigid transparent plastic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Base Mold
Material Plastic
Längd (metrisk) 24 mm
Bredd (metrisk) 30 mm
Längd (engelska) 0.95 in.
Bredd (engelska) 1.2 in.
Djup (metriskt) 5 mm
Djup (engelska) 0.2 in.
Disponibel Single-use