Läs mer
Epredia™ Dubbel Cytofunnel™
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
25 Pk.
500/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 500
Beskrivning
- Ger mer kostnadseffektiva tunnskiktspreparat jämfört med andra tunnskiktsmetoder
- Minskar risken för exponering för patogena prover
- Minskar förberedelsetiden
- Engångsbruk för att eliminera tidskrävande dekontaminering och rengöring
- Epredia™ Dubbel Cytofunnel™ KRÄVER Epredia™ Cytoclips™
- Minskar risken för korskontaminering
- Har trattmarkeringar som motsvarar glidmarkeringar för enkel identifiering
Innehåller:
- Förmonterat filterkort
- Förslutningslock
- Lättanvända driftillustrationer
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kvantitet | 25 Pk. |
| Typ | Dubbel Cytofunnel™ , Med filterkort och lock |
| Volym (metrisk) | 0,05 till 0,25 ml |