Läs mer
Epredia™ Dubbel Cytoslide™ Objektglas för mikroskop
Produktkod. 12006689 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Beskrivning:
Obelagd
Överdragen
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
12006689 Obelagd Paket med 100
12016689 Överdragen Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12006689 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 5991054
Beräknad leverans: 21-12-2026
Använda Epredia™ Shandon™ Dubbel Cytoslides™ med Epredia™ Shandon™ EZ dubbel Cytofunnel™ Kammare.
  • Provet visas inom en cirkel markerad som 1 eller 2
  • Siffercirklar motsvarar Cytofunnel™ kammare
Beställningsvarning:
  • Säljes i lådor med 100 objektglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Dubbel Cytoslide
Färg Vanlig
Beskrivning Obelagd