Läs mer
Epredia™ Dubbel Cytoslide™ Objektglas för mikroskop
Produktkod. p-4525365 Handla allt Epredia Produkter
Beskrivning:
Obelagd
Överdragen
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12006689
Brand: Epredia™ 5991054
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Epredia™ Shandon™ Dubbel Cytoslides™ med Epredia™ Shandon™ EZ dubbel Cytofunnel™ Kammare.
  • Provet visas inom en cirkel markerad som 1 eller 2
  • Siffercirklar motsvarar Cytofunnel™ kammare
Beställningsvarning:
  • Säljes i lådor med 100 objektglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Dubbel Cytoslide
Färg Vanlig
Beskrivning Obelagd