Läs mer
Epredia™ Shandon™ Manuell bensåg med dubbla blad
Produktkod. 15200289 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Längd (engelska):
7 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (engelska) Förpackningsstorlek
15200289 7 tum Varje
1 options
Produktkod. 15200289 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 1001797
I lager
De Epredia™ Shandon Dual Blade Manuell Bone Saw gör samtidiga parallella snitt för att ta bort en benskiva för bearbetning.
Operatören placerar benet mellan de rörliga övre käkarna och den fasta underkäken på bensågen för att hålla provet säkert.
  • Skär ett brett utbud av ben lätt, inklusive svåra lårbenshuvuden
  • Manuell design hämmar aerosoler jämfört med elektriska sågar
  • Lätt att rengöra, högkvalitativ bågfil med dubbla blad ger konsekventa snitt
  • 7x 9in.W (17,8Lx 22,9 cm) enheten rymmer prover upp till 7x 9in.W (7,6Lx 10,2 cm) i tvärsnitt och av obestämd längd
Inkluderar: Ett set vardera med grova och fina blad; ersättningsbladssatser inkluderar länkar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Manuell bensåg med dubbla blad
Beskrivning Manuell bensåg
Inkluderar Ett set vardera med grova och fina blad
Längd (engelska) 7 tum
Längd (metrisk) 17.8 cm