Läs mer
Epredia™ Shandon™ EA-50 bets
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
4 l
Förpackningsstorlek:
4 L
Beskrivning
- Polykromatisk cytoplasmatisk färgning
- Biologiskt bets kommissionscertifierat färgämne
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Cellkomponenter färg |
| Kvantitet | 4 l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cytological stain EA-50 / EA-65
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H371-Kan orsaka organskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Isopropylalcohol, Phosphotungstic acid, Eosin-YDye