Läs mer
Epredia™ Shandon™ Embedding Cassettes II in Tube Packs, aqua
Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Blått
Grå
Grön
Gult
Lila
Orange
Rosa
Solbränna
Turkos
Vitt
persika
Förpackningsstorlek:
Paket med 750
Beskrivning
- Acetal polymer cassettes with writing face at 45° angle
- Slotted pore style
- Locking lid attached by two hinges
Ordering Information:
- Tube packs are supplied in 10 tubes of 75 cassettes each
Specifikationer
Specifikationer
| Por stil | Slotted Pore |
| Skrivande Ansiktsvinkel | 45° |
| Färg | persika |
| Material | Acetal Polymer |
| Produkttyp | Biopsy Cassette |