Learn More
Epredia™ Shandon™ Eosin-Y-fläck
Artikelnummer. 10483750 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
1 l
4 l
Varje
Produkttyp:
Alkoholhaltig Eosin Y Stain
Vattenhaltig eosin och fläck
Packungsgröße:
4 L
Paket med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Produkttyp Packungsgröße
10483750 4 l Alkoholhaltig Eosin Y Stain 4 L
10562614 1 l Alkoholhaltig Eosin Y Stain Paket med 2
12532756 1 l Vattenhaltig eosin och fläck Paket med 2
10188418 Varje Vattenhaltig eosin och fläck -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10483750 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 6766008
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Producera lysande färgning med Epredia™ Shandon™ Eosin-Y, en snabbverkande cytoplasmatisk motfärgning.
  • Klar att användas
  • Ger konsekventa resultat
  • Stabil och fällningsfri; ingen filtrering
  • Kompatibel med alla alun hematoxylin fläckar
  • Finns i alkoholhaltiga eller vattenhaltiga formuleringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kvantitet 4 l
Produkttyp Alkoholhaltig Eosin Y Stain
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Shandon Eosin-Y Alcoholic
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Sicherheitshinweis
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.