Läs mer
Epredia™ Shandon™ Eosin-Y-fläck
Produktkod. p-4530257 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
4 l
Varje
Produkttyp:
Alkoholhaltig Eosin Y-fläck
Vattenhaltig Eosin Y-fläck
Förpackningsstorlek:
4 L
Paket med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp unitSize
10562614 1 l Alkoholhaltig Eosin Y-fläck Paket med 2
10483750 4 l Alkoholhaltig Eosin Y-fläck 4 L
12532756 1 l Vattenhaltig Eosin Y-fläck Paket med 2
10188418 Varje Vattenhaltig Eosin Y-fläck -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10562614 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 6766007
Producera lysande färgning med Epredia™ Shandon™ Eosin-Y, en snabbverkande cytoplasmatisk motfärgning.
  • Klar att användas
  • Ger konsekventa resultat
  • Stabil och fällningsfri; ingen filtrering
  • Kompatibel med alla alun hematoxylin fläckar
  • Finns i alkoholhaltiga eller vattenhaltiga formuleringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 l
Produkttyp Alkoholhaltig Eosin Y-fläck