Läs mer
Epredia™ EZ dubbel Cytofunnel™
Produktkod. 11911788 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
200/Cs.
40-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11911788 40-pack Paket med 40
12076689 200/Cs. Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11911788 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer A78710005
Besparingar på stamcellsforskning
Använd kampanjkoden 28032
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Dubbla antalet exempelpresentationer per körning med Epredia™ EZ dubbel Cytofunnel™ .
  • Engångsprovkammare med vita filterkort och lock
  • Trattmarkeringar motsvarande glidmarkeringar för enkel identifiering
  • Förmonterat filterkort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 40-pack
Typ EZ dubbel Cytofunnel™ , Med filterkort och lock
Volym (metrisk) 0,05 till 0,25 ml