Beskrivning
- Engångsprovkammare med vita filterkort och lock
- Trattmarkeringar motsvarande glidmarkeringar för enkel identifiering
- Förmonterat filterkort
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kvantitet | 200/Cs. |
| Typ | EZ dubbel Cytofunnel™ , Med filterkort och lock |
| Volym (metrisk) | 0,05 till 0,25 ml |