Läs mer
Epredia™ EZ Megafunnel™ med Kepsar och Slides
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
25/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
- Minimerar behovet av förcentrifugering
- Ökar cellutbytet med cellavsättningsarea på 22 x 14,75 mm (325 mm 2 )
- Förbereder både lufttorkade och fixerade preparat, vilket ger ytterligare värdefull diagnostisk information
- Inkluderar Epredia™ EZ Megafunnel™ Cytoslides™
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25/Cs. |
| Typ | Megafunnel |