Läs mer
Epredia™ Shandon™ Finesse™ Fint orienterande huvud
Produktkod. 12658046 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Fint orienterande huvud
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12658046 Fint orienterande huvud Varje
1 options
Produktkod. 12658046 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 77510166
Beräknad leverans: 17-12-2026
Designad för Epredia™ Shandon™ Endast Finesse ME/E-serien, den Epredia™ Finesse Fine Orienting Head är av utmärkt kvalitet.
  • Tillåter xy-orientering av provet
  • Levereras endast med mikrotomerna av modellerna Finesse ME+ och E+
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Fint orienterande huvud