Läs mer
Epredia™ Shandon™ Finesse™ ME/E-serien engångsbladhållare, låg profil
Produktkod. 12037159 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Profil:
Låg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Profil Förpackningsstorlek
12037159 Låg Varje
1 options
Produktkod. 12037159 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer A77510272
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29395.00 SEK
    27005.14 SEK / Paket med 1
    Save 2389.86 SEK
    8% Av
I lager
Eliminera behovet av att byta till en annan knivhållare för större exemplar genom att använda Epredia™ Shandon™ Finesse™ ME/E-serien engångsbladhållare.
  • Förbättrad klämmekanismdesign minskar avsevärt behovet av knivhållarunderhåll och förbättrar tillförlitligheten
  • Konsekventa reproducerbara avsnitt tillhandahålls
  • Större klämplatta möjliggör enklare sektionshämtning
  • Det fastspända bladet stöds fullt ut längs hela sin längd
  • Hela toppsteget rör sig i sidled för säkrare drift
  • Minimerat slitage på klämmekanismen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Låg profil
Profil Låg
För användning med (utrustning) Standard eller Epredia Kassetter