Läs mer
Epredia™ Formal-Fixx™ 10 % neutralt buffrat formalin
Produktkod. 10611294 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
120 ml behållare 60 ml fylld
3,8 l
5 gal. (19 l)
60 ml behållare 30 ml fylld
90 ml
Förpackningsstorlek:
19 L
Paket med 125
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10611294 3,8 l Varje
12673026 5 gal. (19 l) 19 L
12539996 - -
12580057 60 ml behållare 30 ml fylld Paket med 125
15182527 90 ml Paket med 125
12590057 120 ml behållare 60 ml fylld Paket med 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10611294 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 6764254
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    900.00 SEK
    541.52 SEK / Paket med 1
    Save 358.48 SEK
    39% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Ger konsekventa resultat och förlänger livslängden på rotationsventilen i vävnadsprocessorer med Epredia™ Formal-Fixx™ 10 % neutralt buffrat foramalin.
  • Fosfatfritt
  • Användning för förvaring av alla vävnadstyper
  • Förvarar prover utan överdriven krympning eller härdning
  • Finns tillgänglig färdigblandad, färdig att använda eller i ekonomiskt koncentrerat koncentrat
  • Konsentrat påverkas inte av frysning, minskar hyllutrymmet och är billigare att skicka
  • Förfyllda, läckagesäkra koppar finns tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet Återuppbyggd till 5 gal. (19 L)
Förpackningstyp Ea.
Produkttyp Formalin
Kvantitet 3,8 l