Läs mer
Epredia™ Formal-Fixx™ 10% Neutral Buffered Formalin
Handla allt Epredia Produkter
Förpackningsstorlek:
19 L
Paket med 125
Paket med 2
Varje
Kvantitet:
120 mL container 60 mL filled
3.8 L
5 gal. (19L)
60 mL container 30 mL filled
90 mL
Beskrivning
- Phosphate-free
- Use for storage of all tissue types
- Stores specimens without excessive shrinking or hardening
- Available premixed, ready-to-use, or in economical concentrate
- Concentrate is not affected by freezing, reduces shelf space, and is less expensive to ship
- Pre-filled, leak-resistant cups are available
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphate-free neutral buffered 10% Formalin |
| Förpackning | 2/case |
| Kvantitet | Reconstituted to 5 Liters (Ea.) |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H370-Orsakar organskador.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P235-Förvaras svalt.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P330-Skölj munnen.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: formaldehyde, methylalcohol, maleic acid, sodium hydroxide