Läs mer
Epredia™ Shandon™ Frysta sektionsfärgningssats
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Robust lock med pianogångjärn tätar bägare för att minimera avdunstning
- Gummifötter på ställ skyddar bordsytan
- Glasbägare har en kapacitet på 200 ml (6,75 oz.) och är 10 cm (4 tum) lång
- Objektglashållare rymmer tio stycken 76 x 26 mm (3 x 1 tum) rutschbanor
- Stödställ i rostfritt stål mäter 3,5 x 4,5 x 17,25 tum när stativet är stängt
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Shandon Frysta sektionsfärgningssats |
| Inkluderar | Satsen innehåller 12 bägare, en glidhållare i rostfritt stål och ett kraftigt stödställ i rostfritt stål med sex runda öppningar för att hålla bägare. |
| Kvantitet | 1 Kit |