Läs mer
Epredia™ Shandon™ Gill™ Hematoxylin
Produktkod. 10188158 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
4 l
2 x 1 l
Typ:
Shandon Gill 1 Hematoxylin
Shandon Gill 2 Hematoxylin
Shandon Gill 3 Hematoxylin
Förpackningsstorlek:
4 L
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10188158
Brand: Epredia™ 6765010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppnå snabba och bekväma resultat samtidigt som du behåller fullständig kontroll över fläckens intensitet med Epredia™ Shandon™ Gill™ Hematoxylin, som har slemhinnefärgning.
  • Gill 1: Ljusblå kärnor
  • Gill 2: Medelblå kärnor
  • Gill 3: Blåsvarta kärnor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Shandon Gill 3 Hematoxylin
Kvantitet 4 l
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SHANDON GILL 3 HAEMATOXYLIN CE-IVD 4L .
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ethylene glycol, Acetic acid