Läs mer
Epredia™ Shandon™ Gill™ Hematoxylin
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
4 l
2 x 1 l
Typ:
Shandon Gill 1 Hematoxylin
Shandon Gill 2 Hematoxylin
Shandon Gill 3 Hematoxylin
Förpackningsstorlek:
4 L
Paket med 2
Varje
Beskrivning
Gill 1: Ljusblå kärnor
Gill 2: Medelblå kärnor
Gill 3: Blåsvarta kärnor
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Shandon Gill 1 Hematoxylin |
| Kvantitet | 4 l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Shandon Gill Hematoxylin 1
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.