Läs mer
Epredia™ Shandon™ Gill™ Hematoxylin
Produktkod. 12657926 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
4 l
2 x 1 l
Typ:
Shandon Gill 1 Hematoxylin
Shandon Gill 2 Hematoxylin
Shandon Gill 3 Hematoxylin
Förpackningsstorlek:
4 L
Paket med 2
Varje
Produktkod. 12657926
Brand: Epredia™ 6765005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppnå snabba och bekväma resultat samtidigt som du behåller fullständig kontroll över fläckens intensitet med Epredia™ Shandon™ Gill™ Hematoxylin, som har slemhinnefärgning.
  • Gill 1: Ljusblå kärnor
  • Gill 2: Medelblå kärnor
  • Gill 3: Blåsvarta kärnor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Shandon Gill 1 Hematoxylin
Kvantitet 2 x 1 l
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethylene glycol,acetic acid, aluminium sulphate, sodium iodate