Läs mer
Epredia™ Shandon™ Gill™ Hematoxylin
Produktkod. 12677926 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
4L
2 x 1L
Typ:
Shandon Gill 1 Hematoxylin
Shandon Gill 2 Hematoxylin
Shandon Gill 3 Hematoxylin
Förpackningsstorlek:
4 L
Paket med 2
Varje
Produktkod. 12677926
Brand: Epredia™ 6765009
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppnå snabba och bekväma resultat samtidigt som du behåller fullständig kontroll över fläckens intensitet med Epredia™ Shandon™ Gill™ Hematoxylin, som har slemhinnefärgning.
Gill 3: Blåsvarta kärnor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Shandon Gill 3 Hematoxylin
Kvantitet 2 x 1L
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethylene glycol, acetic acid, aluminiumsulphate, sodium iodate, hematoxylin